Print…
2-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4268-5G PC4268-1G PC4268-25G
APOSPC4268-5GEA 24.8 EUR
APOSPC4268-5G APOSPC4268-1G APOSPC4268-25G
2-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride 98%
2-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride
Fórmula: C₇H₃ClF₄
Ponto de ebulição: 102…105 °C
Ponto de Fusão: –42 °C
Densidade: 2,9 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03412197
Número CAS: 94444-58-3