Print…
4-Fluorostyrene 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4250-25G PC4250-5G
APOSPC4250-25GEA 97.3 EUR
APOSPC4250-25G APOSPC4250-5G
4-Fluorostyrene 95%
4-Fluorostyrene
Fórmula: C₈H₇F
Ponto de ebulição: 145…148 °C
Ponto de Fusão: –34,5 °C
Densidade: 1,024 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 26 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000361
Número CAS: 405-99-2
EINECS: 206-975-0
UN: 1993
ADR: 3,III