Print…
4-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Dihydroxy(4-(trifluoromethoxy)phenyl)borane, (4-(Trifluoromethoxy)phenyl)metaboric acid, 4-(Trifluoromethoxy)benzeneboronic acid, 4-Trifluoromethoxyphenylboronic acid
PC4241-25G PC4241-100G PC4241-5G
APOSPC4241-25GEA 26.1 EUR
APOSPC4241-25G APOSPC4241-100G APOSPC4241-5G
4-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid 98%
4-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Fórmula: C₇H₆BF₃O₃
Ponto de Fusão: 120…127 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01074648
Número CAS: 139301-27-2