Print…
5-Amino-3-(4-fluorophenyl)isoxazole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4231-1G PC4231-250MG PC4231-5G
APOSPC4231-1GEA 0 EUR
APOSPC4231-1G APOSPC4231-250MG APOSPC4231-5G
5-Amino-3-(4-fluorophenyl)isoxazole 98%
5-Amino-3-(4-fluorophenyl)isoxazole
Fórmula: C₉H₇FN₂O
Ponto de Fusão: 101…103 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03407398
Número CAS: 81465-82-9