Print…
4-Amino-1,2-di(trifluoromethyl)benzene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC4223-1G PC4223-250MG
APOSPC4223-1GEA 435 EUR
APOSPC4223-1G APOSPC4223-250MG
4-Amino-1,2-di(trifluoromethyl)benzene 98%
4-Amino-1,2-di(trifluoromethyl)benzene
Fórmula: C₈H₅F₆N
Ponto de ebulição: 104…106 °C/11mmHg
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01312619
Número CAS: 2965-07-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III