Print…
4'-Chloro-2'-fluoroacetophenone 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4215-1G PC4215-5G
APOSPC4215-1GEA 55.1 EUR
APOSPC4215-1G APOSPC4215-5G
4'-Chloro-2'-fluoroacetophenone 98%
4'-Chloro-2'-fluoroacetophenone
Fórmula: C₈H₆ClFO
Peso Molecular: 172.59 g/mol
Ponto de Inflamação: 95 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04116328
Número CAS: 175711-83-8