Print…
(+/-)-2-(Trifluoromethyl)piperazine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-(Trifluoromethyl)piperazine
PC421203-100MG PC421203-250MG
APOSPC421203-100MGEA 547 EUR
APOSPC421203-100MG APOSPC421203-250MG
(+/-)-2-(Trifluoromethyl)piperazine 95%
(+/-)-2-(Trifluoromethyl)piperazine
Fórmula: C₅H₉F₃N₂
Peso Molecular: 154.13 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07373382
Número CAS: 131922-05-9