Print…
2-Chloro-3-(difluoromethoxy)pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC421029-1G PC421029-250MG PC421029-5G
APOSPC421029-1GEA 48 EUR
APOSPC421029-1G APOSPC421029-250MG APOSPC421029-5G
2-Chloro-3-(difluoromethoxy)pyridine
2-Chloro-3-(difluoromethoxy)pyridine
Fórmula: C₆H₄ClF₂NO
Peso Molecular: 179.55 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13185847
Número CAS: 1206977-80-1