Print…
1-Fluoropyridiniumtrifluoromethanesulphonate 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: N-Fluoropyridinium triflate, 1-Fluoropyridiniumtriflate, N-Fluoropyridinium trifluoromethanesulphonate
PC4202-25G PC4202-5G
APOSPC4202-25GEA 527 EUR
APOSPC4202-25G APOSPC4202-5G
1-Fluoropyridiniumtrifluoromethanesulphonate 96%
1-Fluoropyridiniumtrifluoromethanesulphonate
Electrophilic fluorinating agent.
Fórmula: C₆H₅F₄NO₃S
Ponto de Fusão: 180…186 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013458
Número CAS: 107263-95-6
UN: 3261
ADR: 8,II