Print…
(2-Chloro-4,5-difluorophenyl)acetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC4193-5G PC4193-10G
APOSPC4193-5GEA 449 EUR
APOSPC4193-5G APOSPC4193-10G
(2-Chloro-4,5-difluorophenyl)acetic acid 98%
(2-Chloro-4,5-difluorophenyl)acetic acid
Fórmula: C₈H₅ClF₂O₂
Ponto de Fusão: 99…101 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04973421
Número CAS: 883502-00-9