Print…
Methyl-3,5-difluorobenzoate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 3,5-difluorobenzoate
PC4186-1G PC4186-25G PC4186-5G PC4186-100G
APOSPC4186-1GEA 14.7 EUR
APOSPC4186-1G APOSPC4186-25G APOSPC4186-5G APOSPC4186-100G
Methyl-3,5-difluorobenzoate 98%
Methyl-3,5-difluorobenzoate
Fórmula: C₈H₆F₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01318160
Número CAS: 216393-55-4