Print…
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(Trifluoromethyl)pyrimidin-4-ol
PC4183-250MG PC4183-5G PC4183-25G PC4183-100G
APOSPC4183-250MGEA 0 EUR
APOSPC4183-250MG APOSPC4183-5G APOSPC4183-25G APOSPC4183-100G
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
Fórmula: C₅H₃F₃N₂O
Ponto de Fusão: 168…171 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00151833
Número CAS: 1546-80-1