Print…
4-(2-Hydroxyhexafluoroisopropyl)benzoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-(1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-hydroxyprop-2-yl)benzoic acid
PC4182-1G PC4182-5G PC4182-25G
APOSPC4182-1GEA 65.4 EUR
APOSPC4182-1G APOSPC4182-5G APOSPC4182-25G
4-(2-Hydroxyhexafluoroisopropyl)benzoic acid 97%
4-(2-Hydroxyhexafluoroisopropyl)benzoic acid
Fórmula: C₁₀H₆F₆O₃
Peso Molecular: 288.15 g/mol
Ponto de Fusão: 121…123 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00236043
Número CAS: 16261-80-6