Print…
4-Fluorophthalic anhydride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Fluoroisobenzofuran-1,3-dione
PC4179R-25G PC4179R-100G
APOSPC4179R-25GEA 250 EUR
APOSPC4179R-25G APOSPC4179R-100G
4-Fluorophthalic anhydride 97%
4-Fluorophthalic anhydride
Fórmula: C₈H₃FO₃
Ponto de ebulição: 147…149 °C/20mmHg
Ponto de Fusão: 74…79 °C
Densidade: 1,5 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00191363
Número CAS: 319-03-9
EINECS: 923-092-2