Print…
3-Fluorophthalic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4179L-5G PC4179L-1G PC4179L-25G
APOSPC4179L-5GEA 29 EUR
APOSPC4179L-5G APOSPC4179L-1G APOSPC4179L-25G
3-Fluorophthalic acid 98%
3-Fluorophthalic acid
Fórmula: C₈H₅FO₄
Ponto de Fusão: 170…177 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00039524
Número CAS: 1583-67-1
EINECS: 216-433-5