Print…
Triethyl-2-fluoro-2-phosphonoacetate (fluorinated horner reagent) 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Diethyl [(ethoxycarbonyl)(fluoro)methyl]phosphonate, Triethyl 2-fluoro-2-phosphonoacetate
PC4179D-25G PC4179D-100G
APOSPC4179D-25GEA 62.5 EUR
APOSPC4179D-25G APOSPC4179D-100G
Triethyl-2-fluoro-2-phosphonoacetate (fluorinated horner reagent) 96%
Triethyl-2-fluoro-2-phosphonoacetate (fluorinated horner reagent)
Fluorinated Horner's reagent.
Fórmula: C₈H₁₆FO₅P
Ponto de ebulição: 75 °C/0,01mmHg
Densidade: 1,194 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 73 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134400
Número CAS: 2356-16-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III