Print…
Ethyl-4,4,4-trifluorobut-2-ynoate 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Ethyl 4,4,4-trifluorobut-2-ynoate
PC4177-5G PC4177-1G PC4177-10G PC4177-25G
APOSPC4177-5GEA 200 EUR
APOSPC4177-5G APOSPC4177-1G APOSPC4177-10G APOSPC4177-25G
Ethyl-4,4,4-trifluorobut-2-ynoate 96%
Ethyl-4,4,4-trifluorobut-2-ynoate
Fórmula: C₆H₅F₃O₂
Peso Molecular: 166.099 g/mol
Ponto de ebulição: 96…98 °C
Densidade: 1.162 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 6 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00192167
Número CAS: 79424-03-6
UN: 3272
ADR: 3 II