Print…
(4-Fluorophenylthio)acetone 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (4-Fluorophenylthio)propan-2-one
PC4175H-1G PC4175H-5G
APOSPC4175H-1GEA 39.4 EUR
APOSPC4175H-1G APOSPC4175H-5G
(4-Fluorophenylthio)acetone 97%
(4-Fluorophenylthio)acetone
Fórmula: C₉H₉FOS
Peso Molecular: 184.23 g/mol
Ponto de ebulição: 100…103 °C/1mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00179340
Número CAS: 2968-13-0