Print…
(4-Fluorophenylthio)acetic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC4175D-10G PC4175D-50G
APOSPC4175D-10GEA 119 EUR
APOSPC4175D-10G APOSPC4175D-50G
(4-Fluorophenylthio)acetic acid 97%
(4-Fluorophenylthio)acetic acid
Fórmula: C₈H₇FO₂S
Ponto de Fusão: 76…79 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00219825
Número CAS: 332-51-4