Print…
1-(4-Fluorophenyl)pyrrole 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: N-(4-Fluorophenyl)pyrrole, 1-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrrole
PC4174M-1G PC4174M-5G
APOSPC4174M-1GEA 61.3 EUR
APOSPC4174M-1G APOSPC4174M-5G
1-(4-Fluorophenyl)pyrrole 97%
1-(4-Fluorophenyl)pyrrole
Fórmula: C₁₀H₈FN
Ponto de Fusão: 52 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00047066
Número CAS: 81329-31-9