Print…
3-(4-Fluorophenyl)-5-(methylthio)pyrazole 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4174B-1G PC4174B-250MG PC4174B-10G
APOSPC4174B-1GEA 132 EUR
APOSPC4174B-1G APOSPC4174B-250MG APOSPC4174B-10G
3-(4-Fluorophenyl)-5-(methylthio)pyrazole 97%
3-(4-Fluorophenyl)-5-(methylthio)pyrazole
Fórmula: C₁₀H₉FN₂S
Ponto de Fusão: 97…99 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00052075
Número CAS: 175137-20-9