Print…
4-Fluorophenyl methyl sulphone 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzene, 1-Fluor-4-(methylsulphonyl)benzol
PC4174-25G PC4174-5G
APOSPC4174-25GEA 63.8 EUR
APOSPC4174-25G APOSPC4174-5G
4-Fluorophenyl methyl sulphone 98%
4-Fluorophenyl methyl sulphone
Fórmula: C₇H₇FO₂S
Ponto de Fusão: 78…81 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00039753
Número CAS: 455-15-2
EINECS: 207-237-0