Print…
1-(4-Fluorophenyl)-2-methyl-2-propylamine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC4170M-5G PC4170M-25G
APOSPC4170M-5GEA 0 EUR
APOSPC4170M-5G APOSPC4170M-25G
1-(4-Fluorophenyl)-2-methyl-2-propylamine 97%
1-(4-Fluorophenyl)-2-methyl-2-propylamine
Fórmula: C₁₀H₁₄FN
Ponto de ebulição: 180 °C
Ponto de Inflamação: 90 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00082702
Número CAS: 1200-27-7
UN: 2735
ADR: 8,III