Print…
4-Fluorophenyl isocyanate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC4166-100G PC4166-25G PC4166-5G
APOSPC4166-100GEA 127 EUR
APOSPC4166-100G APOSPC4166-25G APOSPC4166-5G
4-Fluorophenyl isocyanate 98%
4-Fluorophenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Fórmula: C₇H₄FNO
Ponto de ebulição: 55 °C/8mmHg
Densidade: 1,206 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 52 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002023
Número CAS: 1195-45-5
EINECS: 214-799-0
UN: 3080
ADR: 6.1+3,II