Print…
3-Fluorophenyl isocyanate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-Fluorophenylisocyanate, 1-Fluoro-3-isocyanatobenzene
PC4165-25G PC4165-5G
APOSPC4165-25GEA 75.4 EUR
APOSPC4165-25G APOSPC4165-5G
3-Fluorophenyl isocyanate 97%
3-Fluorophenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Fórmula: C₇H₄FNO
Peso Molecular: 137.11 g/mol
Ponto de ebulição: 56…58 °C/14mmHg
Densidade: 1.201 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 41 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002015
Número CAS: 404-71-7
EINECS: 206-966-1
UN: 3080
ADR: 6.1+3 II