Print…
2-(4-Fluorophenyl)indole 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4160-1G PC4160-5G PC4160-25G
APOSPC4160-1GEA 0 EUR
APOSPC4160-1G APOSPC4160-5G APOSPC4160-25G
2-(4-Fluorophenyl)indole 97%
2-(4-Fluorophenyl)indole
Fórmula: C₁₄H₁₀FN
Ponto de Fusão: 190…192 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00068178
Número CAS: 782-17-2