Print…
1-(4-Fluorophenyl)imidazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(4-Fluorophenyl)-1H-imidazole
PC4158F-10G PC4158F-2G
APOSPC4158F-10GEA 655 EUR
APOSPC4158F-10G APOSPC4158F-2G
1-(4-Fluorophenyl)imidazole
1-(4-Fluorophenyl)imidazole
Fórmula: C₉H₇FN₂
Peso Molecular: 162.17 g/mol
Ponto de ebulição: 80 °C/0.3mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00060490
Número CAS: 21441-24-7