Print…
4-Fluorophenylhydrazinium chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4156-100G PC4156-25G PC4156-500G
APOSPC4156-100GEA 0 EUR
APOSPC4156-100G APOSPC4156-25G APOSPC4156-500G
4-Fluorophenylhydrazinium chloride 97%
4-Fluorophenylhydrazinium chloride
Fórmula: C₆H₈ClFN₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00012942
Número CAS: 823-85-8
EINECS: 212-521-2