Print…
2-(Bromomethyl)-1-fluoro-3-nitrobenzene 98+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Fluoro-6-nitrobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-2-fluoro-6-nitrobenzene
PC4155-5G PC4155-500MG PC4155-25G
APOSPC4155-5GEA 198 EUR
APOSPC4155-5G APOSPC4155-500MG APOSPC4155-25G
2-(Bromomethyl)-1-fluoro-3-nitrobenzene 98+%
2-(Bromomethyl)-1-fluoro-3-nitrobenzene
Fórmula: C₇H₅BrFNO₂
Ponto de Fusão: 50…54 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042918
Número CAS: 1958-93-6
EINECS: 217-801-8
UN: 3261
ADR: 8,II