Print…
2-Fluorophenylhydrazinium chloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (2-Fluorophenyl)hydrazine hydrochloride, (2-Fluorphenyl)hydrazin HCl, 1-(2-Fluorophenyl)hydrazine hydrochloride, 2-Fluorophenylhydrazine hydrochloride
PC4152-100G PC4152-25G
APOSPC4152-100GEA 75.4 EUR
APOSPC4152-100G APOSPC4152-25G
2-Fluorophenylhydrazinium chloride 98%
2-Fluorophenylhydrazinium chloride
Fórmula: C₆H₈ClFN₂
Ponto de Fusão: 200…205 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00012927
Número CAS: 2924-15-4
EINECS: 220-885-9