Print…
1-(2-Fluorophenyl)biguanide hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4149G-1G PC4149G-5G PC4149G-25G
APOSPC4149G-1GEA 0 EUR
APOSPC4149G-1G APOSPC4149G-5G APOSPC4149G-25G
1-(2-Fluorophenyl)biguanide hydrochloride 97%
1-(2-Fluorophenyl)biguanide hydrochloride
Fórmula: C₈H₁₁ClFN₅
Ponto de Fusão: 237…241 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00236682
Número CAS: 66088-51-5