Print…
2-Fluoro-5-methylpyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Fluoro-5-picoline
PC4145-100G PC4145-250G PC4145-25G
APOSPC4145-100GEA 84.6 EUR
APOSPC4145-100G APOSPC4145-250G APOSPC4145-25G
2-Fluoro-5-methylpyridine
2-Fluoro-5-methylpyridine
Fórmula: C₆H₆FN
Peso Molecular: 111.12 g/mol
Ponto de ebulição: 153…159 °C
Densidade: 1.072 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 48 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041225
Número CAS: 2369-19-9
UN: 1993
ADR: 3 III