Print…
(4-Fluorophenyl)acetonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4144-100G PC4144-25G
APOSPC4144-100GEA 0 EUR
APOSPC4144-100G APOSPC4144-25G
(4-Fluorophenyl)acetonitrile 98%
(4-Fluorophenyl)acetonitrile
Fórmula: C₈H₆FN
Ponto de ebulição: 119…120 °C/18mmHg
Densidade: 1,126 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 108 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001917
Número CAS: 459-22-3
EINECS: 207-286-8
UN: 3276
ADR: 6.1,III