Print…
(3-Fluorophenyl)acetonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-(3-Fluorophenyl)acetonitrile, 3-Fluorobenzyl cyanide
PC4143-100G PC4143-25G PC4143-5G PC4143-10G
APOSPC4143-100GEA 210 EUR
APOSPC4143-100G APOSPC4143-25G APOSPC4143-5G APOSPC4143-10G
(3-Fluorophenyl)acetonitrile 98%
(3-Fluorophenyl)acetonitrile
Fórmula: C₈H₆FN
Peso Molecular: 135.14 g/mol
Ponto de ebulição: 124…125 °C/10mmHg
Densidade: 1.163 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001907
Número CAS: 501-00-8
EINECS: 207-918-2
UN: 3276
ADR: 6.1 III