Print…
(4-Fluorofenil)acetona 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Fluorophenylacetone
PC4141L-100G PC4141L-25G PC4141L-5G
APOSPC4141L-100GEA 132 EUR
APOSPC4141L-100G APOSPC4141L-25G APOSPC4141L-5G
(4-Fluorofenil)acetona 98%
(4-Fluorofenil)acetona
Fórmula: C₉H₉FO
Peso Molecular: 152.17 g/mol
Ponto de ebulição: 106…107 °C/18mmHg
Densidade: 1.139 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 91 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000362
Número CAS: 459-03-0
EINECS: 207-284-7