Print…
2-Fluoro-4-biphenylboronic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Fluoro-4-biphenylylboronic acid, (3-fluoro-4-phenyl)phenylboronic acid, 3-Fluoro-4-phenylbenzeneboronic acid, 2-Fluoro-1,1'-biphenyl-4-ylboronic acid
PC4135-1G PC4135-25G PC4135-5G
APOSPC4135-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4135-1G APOSPC4135-25G APOSPC4135-5G
2-Fluoro-4-biphenylboronic acid 97%
2-Fluoro-4-biphenylboronic acid
Fórmula: C₁₂H₁₀BFO₂
Ponto de Fusão: 242…250 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01075707
Número CAS: 178305-99-2