Print…
(3-Fluorophenyl)acetic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4130-100G PC4130-25G
APOSPC4130-100GEA 50.9 EUR
APOSPC4130-100G APOSPC4130-25G
(3-Fluorophenyl)acetic acid 97%
(3-Fluorophenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₄F)CH₂COOH
Ponto de ebulição: 151 °C/0,8mmHg
Ponto de Fusão: 42…48 °C
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004331
Número CAS: 331-25-9
EINECS: 206-360-7