Print…
5-(Trifluoromethyl)-2-pyridineboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)boronic acid
PC412562-1G PC412562-250MG
APOSPC412562-1GEA 368 EUR
APOSPC412562-1G APOSPC412562-250MG
5-(Trifluoromethyl)-2-pyridineboronic acid
5-(Trifluoromethyl)-2-pyridineboronic acid
Fórmula: C₆H₅BF₃NO₂
Peso Molecular: 190.9156 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06227445
Número CAS: 1162257-58-0