Print…
8-(Trifluoromethoxy)quinoline-5-boronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (8-(Trifluoromethoxy)quinolin-5-yl)boronic acid
PC412551-1G PC412551-250MG
APOSPC412551-1GEA 304 EUR
APOSPC412551-1G APOSPC412551-250MG
8-(Trifluoromethoxy)quinoline-5-boronic acid
8-(Trifluoromethoxy)quinoline-5-boronic acid
Fórmula: C₁₀H₇BF₃NO₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11504851
Número CAS: 1072951-46-2