Print…
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid
PC412500-1G PC412500-500MG PC412500-5G PC412500-25G
APOSPC412500-1GEA 87 EUR
APOSPC412500-1G APOSPC412500-500MG APOSPC412500-5G APOSPC412500-25G
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 97%
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₇H₆BF₃O₃
Peso Molecular: 205.9270 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094996
Número CAS: 1072951-50-8