Print…
2-Fluoro-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(6-Fluoro-3-pyridyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-Fluoro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 6-Fluoropyridine-3-boronic acid Pinacol ester, 2-Fluoropyridine-5-boronic acid pinacol ester
PC412477-10G PC412477-1G PC412477-5G
APOSPC412477-10GEA 55.1 EUR
APOSPC412477-10G APOSPC412477-1G APOSPC412477-5G
2-Fluoro-5-pyridineboronic acid pinacol ester
2-Fluoro-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₁H₁₅BFNO₂
Peso Molecular: 223.05 g/mol
Ponto de Fusão: 29…33 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03412792
Número CAS: 444120-95-0