Print…
3-Fluoro-5-methyl-4-pyridineboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC412454-1G PC412454-5G
APOSPC412454-1GEA 551 EUR
APOSPC412454-1G APOSPC412454-5G
3-Fluoro-5-methyl-4-pyridineboronic acid
3-Fluoro-5-methyl-4-pyridineboronic acid
Fórmula: C₆H₇BFNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07368843
Número CAS: 1072952-44-3