Print…
2,6-Difluoro-4-pyridineboronic acid pinacol ester
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2,6-Difluoropyridine-4-boronic acid pinacol ester, 2,6-Difluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
PC412384-1G PC412384-500MG
APOSPC412384-1GEA 125 EUR
APOSPC412384-1G APOSPC412384-500MG
2,6-Difluoro-4-pyridineboronic acid pinacol ester
2,6-Difluoro-4-pyridineboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₁H₁₄BF₂NO₂
Peso Molecular: 241.04 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12913987
Número CAS: 1204333-58-3