Print…
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenyl)boronic acid, 2-Chloro-4-trifluoromethoxyphenylboronic acid
PC412323-1G PC412323-250MG PC412323-5G
APOSPC412323-1GEA 194 EUR
APOSPC412323-1G APOSPC412323-250MG APOSPC412323-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid 98%
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Fórmula: C₇H₅BClF₃O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11040272
Número CAS: 345226-20-2