Print…
3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4123-1G PC4123-250MG
APOSPC4123-1GEA 145 EUR
APOSPC4123-1G APOSPC4123-250MG
3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole 97%
3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole
Fórmula: C₁₀H₇F₃N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00973825
Número CAS: 149739-48-0