Print…
2-Amino-5-fluorophenylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
PC412217-100MG PC412217-250MG
APOSPC412217-100MGEA 0 EUR
APOSPC412217-100MG APOSPC412217-250MG
2-Amino-5-fluorophenylboronic acid
2-Amino-5-fluorophenylboronic acid
Fórmula: C₆H₇BFNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03095362
Número CAS: 1040400-87-0