Print…
6-(4-Fluorophenyl)-3-pyridineboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 6-(4-Fluorophenyl)pyridine-3-boronic acid
PC412208-100MG PC412208-250MG
APOSPC412208-100MGEA 357 EUR
APOSPC412208-100MG APOSPC412208-250MG
6-(4-Fluorophenyl)-3-pyridineboronic acid
6-(4-Fluorophenyl)-3-pyridineboronic acid
Fórmula: C₁₁H₉BFNO₂
Peso Molecular: 217.01 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09037487
Número CAS: 1072944-20-7