Print…
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC412114-1G PC412114-5G PC412114-250MG
APOSPC412114-1GEA 0 EUR
APOSPC412114-1G APOSPC412114-5G APOSPC412114-250MG
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 95%
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₈H₈BF₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11042432
Número CAS: 947533-96-2