Print…
2-Bromo-4-fluorophenylboronic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC412058-1G PC412058-500MG PC412058-5G
APOSPC412058-1GEA 0 EUR
APOSPC412058-1G APOSPC412058-500MG APOSPC412058-5G
2-Bromo-4-fluorophenylboronic acid 97%
2-Bromo-4-fluorophenylboronic acid
Fórmula: C₆H₅BBrFO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13195647
Número CAS: 1217501-12-6