Print…
4-Benzyloxy-2,6-difluorophenylboronic acid 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (4-(Benzyloxy)-2,6-difluorophenyl)boronic acid
PC412025-5G PC412025-10G PC412025-1G
APOSPC412025-5GEA 220 EUR
APOSPC412025-5G APOSPC412025-10G APOSPC412025-1G
4-Benzyloxy-2,6-difluorophenylboronic acid 95+%
4-Benzyloxy-2,6-difluorophenylboronic acid
Fórmula: C₁₃H₁₁BF₂O₃
Peso Molecular: 264.0325 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12026734
Número CAS: 156635-89-1